主要文件
SLHNX13TL
Millipore
Millex 尼龙 针式过滤器
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
别名:
0.45 μm 尼龙针式过滤器, Millex-HN针式过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
物料
Nylon membrane
polypropylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
产品线
Millex
特点
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
制造商/商品名称
Millex
参数
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
37 L/min flow rate
37 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
直径
13 mm
过滤面积
0.8 cm2
体积
10 mL
颜色
purple
孔径
0.45 μm
输入
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
泡点
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
配件
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
运输
ambient
相关类别
一般描述
带尼龙膜的非无菌Millex 针头式过滤器:
- 带有亲水性尼龙膜的非无菌Millex 针头式过滤器可与多种溶剂兼容
- 提供0.20 µm和0.45 µm的孔径和两个直径,以满足您的应用需求
- 与水溶液和有机溶液兼容,在实验室中提供广泛的化学相容性和灵活性
- 聚丙烯外壳,可萃取物含量低,化学相容性广
提供多种包装尺寸:
- 以NS(-------NS)结尾的SKU:50个/包
- 以NL(-------NL)结尾的SKU:100个/包
- 以TL(-------TL)结尾的SKU:100个/包这些针头式过滤器有一个管出口
- 以 NB(------- Nb)结尾的 SKU:250个/包
- 以NK(-------NK)结尾的SKU:1000个/包
应用:
- 在进行 UHPLC、HPLC、LC-MS 和质谱分析之前进行样品过滤
- 溶剂过滤
- 水溶液和有机溶液的澄清
过滤器编码:HN
包装
非无菌
产品规格
仅供一般实验室使用
外形
色码:紫色
法律信息
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
商品
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.