文件
SLFG050
Millipore
Millex®疏水PTFE排风口过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
别名:
0.2 μm PTFE针式过滤器, Fluoropore® PTFE针式过滤器, Millex-FG排风口过滤器, 真空线路过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
材料
PTFE membrane
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
產品線
Millex®
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Millex®
參數
≥15 L/min air flow rate at 5 psi
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
技術
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
直徑
50 mm
過濾面積
19.6 cm2
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
基質
Fluoropore®
孔徑
0.2 μm
輸入
gas
sample type organic solution(s)
接頭
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
此Millex®针式过滤器带有疏水性Fluoropore®滤膜,非常适合用于气体的在线除菌和无菌容器的通气,这种Fluoropore®滤膜过滤器还可用于对有机溶液进行除菌或澄清。50 mm Millex 过滤器单元特别适用于真空管线保护。所有装置都支持双向流动。
應用
  • 气体除菌
  • 真空管线保护
  • 无菌容器通气
  • 有机溶液除菌和澄清
特點和優勢
  • 真空管线保护的理想选择
  • 可高压湿热灭菌10次
  • 支持双向流动
  • 广泛的化学相容性
包裝
  • 10包规格含有10个过滤器,纸箱装
  • 100包规格含100个过滤器,塑料袋和纸箱装
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
访问文档库
相关内容
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.