主要文件
SLFG55010
Millipore
Millex疏水PTFE排风口过滤器
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
别名:
0.2 μm PTFE针式过滤器, Fluoropore® PTFE针式过滤器, Millex-FG排风口过滤器, 真空线路过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
物料
PTFE membrane
polypropylene housing
质量水平
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
产品线
Millex
特点
hydrophobic
制造商/商品名称
Millex
参数
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
技术
analytical sample preparation: suitable
直径
50 mm
过滤面积
19.6 cm2 (3 in2)
inlet to outlet H
65 mm
基质
Fluoropore®
孔径
0.2 μm
配件
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
1/8 in. male NPT outlet connection
1/8 in. male NPT outlet fitting
运输
ambient
相关类别
一般描述
此Millex针式过滤器带有疏水性Fluoropore滤膜,非常适合用于气体的在线除菌和无菌容器的通气,这种Fluoropore®滤膜过滤器还可用于对有机溶液进行除菌或澄清。50 mm Millex过滤器单元特别适用于真空管线保护。所有装置都支持双向流动。
应用
  • 气体除菌
  • 真空管线保护
  • 无菌容器通气
  • 有机溶液除菌和澄清
特点和优势
  • 50毫米Millex装置非常适合用于真空管线保护
  • 所有Millex疏水性PTFE装置的流体流向是双向的
法律信息
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany