一般描述
Corning针头滤器经过100%完整性测试且经无热原和无细胞毒性认证,并按照ISO 9002标准制造。有多种膜可满足您的需求。
PES用于低蛋白质结合和更快的流速;不含表面活性剂的醋酸纤维素(SFCA)用于最低的蛋白结合;PTFE用于耐化学性; 而再生纤维素(RC)是DMSO相容性的最佳选择。
PES用于低蛋白质结合和更快的流速;不含表面活性剂的醋酸纤维素(SFCA)用于最低的蛋白结合;PTFE用于耐化学性; 而再生纤维素(RC)是DMSO相容性的最佳选择。
这些康宁注射器式过滤器具有聚丙烯共聚物外壳、软管倒钩入口和软管倒钩出口。
- PTFE 膜提供最佳化学耐受性
- 这些天然疏水膜可用于排气或过滤气体
- 100%完整性测试、无菌且认证的无热原和无细胞毒性
- 依据ISO 9002标准生产
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.