材料
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Aervent®
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Aervent®
參數
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
技術
gas filtration: suitable
長度
7.1 cm (2.8 in.)
寬度
2.4 in.
直徑
6.2 cm (2.4 in.)
過濾面積
19.6 cm2
雜質
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
重量法萃取物
≤1.0 mg
基質
Aervent®
孔徑
0.2 μm pore size
起泡點
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
接頭
inlet/outlet hose for 4-9.5 mm I.D. latex tubing and Female Luer slip
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该 Aervent® 疏水囊式过滤器含有50 mm Aervent PTFE 膜, 聚丙烯外壳从两个方向将膜固定。该灭菌级 过滤器孔尺寸为0.2 μm,过滤面积为19.6 cm2 ,用于重要的小规模气体管道和 通气应用。MTGR05000中的疏水Aervent PTFE膜 带来高流速和通量、低溶出物和颗粒物 和全面的化学品相容性。 为实现可追溯性和易鉴别性,每个Aervent-50过滤器都压印了 商品编号和批号。每个Aervent®囊式 过滤器的制造过程均经过完整性测试。
應用
典型应用
•容器和罐子的无菌通气
•可高压灭菌的破真空管(vacuum break line)
•非水性液体的小体积无菌过滤
•小型发酵罐进气和排气气体过滤
•容器和罐子的无菌通气
•可高压灭菌的破真空管(vacuum break line)
•非水性液体的小体积无菌过滤
•小型发酵罐进气和排气气体过滤
準備報告
灭菌方法
10次高压蒸汽灭菌(30 min,130 °C);不可在线蒸汽灭菌
10次高压蒸汽灭菌(30 min,130 °C);不可在线蒸汽灭菌
分析報告
细菌滞留
定量保留 107 CFU/cm2缺陷短波单胞菌(ATCC® 19146)根据 ASTM F838-83 方法
定量保留 107 CFU/cm2缺陷短波单胞菌(ATCC® 19146)根据 ASTM F838-83 方法
重量萃取物:在 70/30% IPA/水
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
- 储存声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection