文件
S2HVU05RE
Millipore
Millipore® Stericup®Quick Release 真空过滤系统
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
别名:
SCHVU05RE, Stericup Quick Release-HV无菌真空过滤系统
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質等級
無菌
sterile; irradiated
產品線
Stericup®
特點
hydrophilic
包裝
pack of 12 ea
參數
45 °C max. temp.
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技術
sterile filtration: suitable
高度
263 mm
容量
500 mL
直徑
12.5 cm
過濾器直徑
73 mm
過濾面積
40 cm2
漏斗容量
500 mL
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
接頭
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
此产品直接替代SCHVU05RE
采 用Stericup®和Steritop®过滤系统可以轻松自信地完成过滤工作。 。
Stericup ®和Steritop ®无菌过滤器设备采用可靠的 高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的 最佳无菌过滤操作。这些设备将良好的流速和处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来 与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup® 0.45 μm 孔径聚偏氟乙烯(PVDF)膜 结合了500 mL 瓶顶过滤器和500 mL接收瓶及瓶盖, 便于加工和储存。
應用
Stericup® 和Steritop® 是为了减少起泡和蛋白质变性同时最大程度提高流速 而设计,可用于水溶液(如组织培养基和生物体液) 的无菌真空过滤。
  • 组织培养基 +/- 添加剂
  • 缓冲液
  • 生物溶液
仅供研究使用
特點和優勢
  • 该Quick Release过滤器漏斗旋转四分之一圈即可从接收瓶上拆下—减少溢出的可能性,并且在实验台或通风橱中更容易操作。
  • Steritop® 过滤器漏斗上的Bold产品标识清楚地显示了膜特性,包括组成和孔径, 可用于快速选择适合应用的产品。
  • 密封盖配有法兰并进行改良以便在潮湿和干燥条件下均能握紧—可触摸塞确保牢固的密封。不用担心灭菌的内容物可能受污染或溢出。
  • 接收瓶上充足的磨砂书写表面和更浅的瓶盖颜色便于清楚标识,以改善易读性并减少不可读的污迹。
  • 密封盖位于侧面以防污染风险。
  • 接收瓶可堆叠以节省储存空间。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany