主要文件
SCT045
Sigma-Aldrich
BioTracker ATP-红色活细胞染料
Live cell imaging dye for cellular adenosine triphosphate (ATP) localized to mitochondria used to detect metabolic activity, cell proliferation and overall cell health.
别名:
Live cell imaging probe
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.47
方案
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
技术
cell based assay: suitable
检测方法
fluorometric
运输
ambient
一般描述
三磷酸腺苷(ATP)是所有细胞过程的主要能源。ATP还充当调节细胞运动、神经传递和离子通道功能的信号分子。ATP位于线粒体中,发生细胞呼吸。ATP水平可用于测量细胞增殖和细胞周期动态。
BioTracker ATP-Red染料是三磷酸腺苷(ATP)的活细胞红色荧光成像探针。该探针专门针对活细胞线粒体中的ATP。探针对多种分析物无交叉反应性,包括:Zn2+、Mg2+、Ca2+、Na2+、K+、GSH、HOCL、H2O2、阿拉伯糖、半乳糖、葡萄糖、果糖、核糖、山梨糖、蔗糖、木糖、肝素、AMP、ADP、CMP、CDP、CTP、UMP、UDP、UTP、GMP、GDP或GTP。探针在形成闭环结构时不发荧光。在带负电荷的ATP存在下,硼和核糖之间的共价键断裂,环打开,产生荧光。
光谱学性质
吸光度: 510nm
发射:570nm
应用
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
研究类别
细胞成像
质量
纯度: ≥ 通过HNMR、LC-MS和HPLC以及元素分析确认为98%
摩尔质量:561.48 g/mol
外形
冻干
储存及稳定性
在-20°C下储存BioTracker ATP-Red活细胞染料,干燥并避光
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
Lu Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(5), 1773-1776 (2015-12-18)
Adenosine triphosphate (ATP), commonly produced in mitochondria, is required by almost all the living organisms; thus fluorescent probes for monitoring mitochondrial ATP levels fluctuation are essential and highly desired. Herein, we report a multisite-binding switchable fluorescent probe, ATP-Red 1, which selectively