技術
cell based assay: suitable
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
ambient
一般說明
溶酶体是膜包裹的细胞器,其中包含一系列能够分解所有类型生物材料(包括蛋白质,核酸,碳水化合物和脂质)的酶。溶酶体充当细胞的消化系统,既可以降解从细胞外部吸收的物质,又可以消化细胞本身的过时成分。
BioTracker 560橙色溶酶体染料是一种活细胞荧光成像探针,可在酸性环境中显著增强荧光。该探针可选择性染色酸性细胞器,如溶酶体、晚期内体和颗粒。即,在pH 5.0的条件下,与酸性细胞器的环境相同,与物理pH 7.4相比,荧光强度是50倍或更多。BioTracker 560橙色溶酶体染料对照射的激发光显示出极大的光稳定性。由于它通过在532 nm或514 nm处激发而发出橙色荧光,因此可以通过结合蓝色荧光(CFP,Hoechst等),绿色荧光(GFP,荧光素等)和近红外荧光来进行多色成像。
光谱性质
吸光度: 535nm
发射:560nm
BioTracker 560橙色溶酶体染料是一种活细胞荧光成像探针,可在酸性环境中显著增强荧光。该探针可选择性染色酸性细胞器,如溶酶体、晚期内体和颗粒。即,在pH 5.0的条件下,与酸性细胞器的环境相同,与物理pH 7.4相比,荧光强度是50倍或更多。BioTracker 560橙色溶酶体染料对照射的激发光显示出极大的光稳定性。由于它通过在532 nm或514 nm处激发而发出橙色荧光,因此可以通过结合蓝色荧光(CFP,Hoechst等),绿色荧光(GFP,荧光素等)和近红外荧光来进行多色成像。
光谱性质
吸光度: 535nm
发射:560nm
應用
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
活细胞染料
研究类别
细胞成像
细胞成像
外觀
冻干
儲存和穩定性
在-20°C下储存BioTracker 560橙色溶酶体染料,干燥并避光
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
相关内容
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.