技术
cell based assay: suitable
检测方法
fluorometric
运输
ambient
相关类别
一般描述
细胞核是真核细胞中的一种包膜细胞器。核内含有细胞′的大部分遗传基因,以多条DNA线性长链形式与各种蛋白(如组蛋白)复合形成染色体。过去,细胞核的显微分析一直采用DAPI和Hoechst等DNA染料,但是这些染料需要固定细胞,不能对活细胞显色。
BioTracker 488绿色活细胞核染料是一种可穿过细胞膜的绿色荧光DNA染料,可特异性染色活细胞或固定细胞中的细胞核。染料具有优异的DNA特异性,无需洗涤操作,低毒性适合活细胞成像。本品同时提供1瓶维拉帕米,一种外排泵抑制剂,可促进某些细胞的探针保留和活细胞染色。
注意:BioTracker细胞核染料还会在DAPI通道发出蓝色荧光,可能不适合与蓝色探针一起进行多色成像。
光谱性质
激发: 500nm
发射:515nm
BioTracker 488绿色活细胞核染料是一种可穿过细胞膜的绿色荧光DNA染料,可特异性染色活细胞或固定细胞中的细胞核。染料具有优异的DNA特异性,无需洗涤操作,低毒性适合活细胞成像。本品同时提供1瓶维拉帕米,一种外排泵抑制剂,可促进某些细胞的探针保留和活细胞染色。
注意:BioTracker细胞核染料还会在DAPI通道发出蓝色荧光,可能不适合与蓝色探针一起进行多色成像。
光谱性质
激发: 500nm
发射:515nm
应用
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
活细胞染料
研究类别
细胞成像
细胞成像
适合活细胞核成像的绿色染料,光稳定性强于DAPI和Hoechst 33342等传统的蓝色荧光染料。
组分
1) BioTracker 488活细胞核绿色染料,1管×50µL,1000X DMSO溶液,CS224594
2) 盐酸维拉帕米,1管×100µL,100mM DMSO溶液,CS224592
2) 盐酸维拉帕米,1管×100µL,100mM DMSO溶液,CS224592
质量
光谱性质
激发: 500nm
发射:515nm
激发: 500nm
发射:515nm
外形
液体
储存及稳定性
BioTracker 488绿色细胞核染料2-8ºC储存。避光保存。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2