主要文件
SCT030
Sigma-Aldrich
BioTracker 575 Red Fe2+红色亚铁染料
Live cell imaging dye for iron (Fe2+) that localizes in golgi organelles.
别名:
Cellular iron detection, Live cell imaging probe, Live cell iron probe
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
技术
cell based assay: suitable
检测方法
fluorometric
运输
ambient
一般描述
铁(Fe2+)是血液生成的必需元素。人体内约70%的铁存在于血液红细胞中的血红蛋白,以及肌细胞中的肌红蛋白。铁是生物体的必需金属元素,但它在细胞水平的稳态失调会导致有害的氧化和/或硝化应激和损伤事件。
BioTracker 575 Red Fe2+亚铁红染料是用于检测活细胞中亚铁离子的荧光成像探针。探针定位于高尔基体,与Fe2+选择性反应。
光谱特性
吸收波长: 540Nm
发射波长:575nm
应用
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
研究类别
细胞成像
外形
冻干
储存及稳定性
在-20°C下储存BioTracker 575红色亚铁染料,干燥并避光
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3