主要文件
SCT041
Sigma-Aldrich
BioTracker绿铜活细胞染料
Live Cell imaging probe for detection of Copper (Cu+) ion in live cells.
别名:
Fluorescent Cu+ detection
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352207
NACRES:
NA.47
表单
lyophilized
应用
cell analysis
检测方法
fluorometric
一般描述
铜是生物必需的微量金属之一,是细胞色素c氧化酶、超氧化物歧化酶和酪氨酸酶活性的重要辅助因子。另一方面,铜的体内平衡异常会导致严重的疾病,如门克斯综合征和威尔逊病,或可能与阿尔茨海默病和癌症有关。BioTracker Green Copper Live Cell Dye是一种荧光探针,用于检测Cu+,这是铜在细胞内还原环境中的主要氧化还原状态。这种染料是一种无色材料,几乎没有荧光。与Cu+反应后,其510 nm处的荧光强度比反应前提高了100倍以上。然而,当细胞中存在活性氧和其他微量金属Cu2+、Mn2+、Co2+、Ni2+、Fe+、Fe2+和Zn2+时,未观察到荧光增加。光谱特性:吸光度(最大值): 480nm发射(最大值):510nm研究类别:活细胞染料
免责声明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
728.8 °F
闪点(°C)
387.1 °C