Merck
所有图片(4)
文件
SCT033
Sigma-Aldrich
BioTrackerk 520 绿色缺氧染料
Live cell imaging dye for hypoxia that increases in fluorescence intensity with decreasing oxygen levels.
别名:
Live cell hypoxia probe, Live cell imaging probe
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
技術
cell based assay: suitable
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
ambient
一般說明
缺氧的定义是器官、组织或细胞中氧气的减少或缺乏。活组织中的缺氧与包括癌症和局部缺血在内的多种病理状况密切相关。现有缺氧检测探针(如哌莫硝唑)需要先固定细胞,然后进行免疫染色。
BioTracker 520 绿色缺氧染料是一种荧光成像探针,用于检测活细胞中的缺氧。该探针与哌莫硝唑一样灵敏,可用于活细胞荧光成像和流式细胞仪应用。
光谱特性
吸光度: 498nm
发射:520nm
應用
活细胞荧光成像
研究子类别
活细胞染料
研究类别
细胞成像
外觀
冻干
儲存和穩定性
在-20°C下储存BioTracker 520 绿色缺氧染料,干燥并避光
注意:打开小瓶前,短暂离心小瓶以收集小瓶底部的内容物。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
Hypoxia detection assays to measure oxygen levels in both live and fixed cells and tissues.