文件
QGARDT3X1
Milli-Q
Q-Gard® 纯化柱
For Milli-Q® Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed containing high silt
别名:
Q-Gard® T3精纯化柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
材料
polypropylene and polyethylene
品質等級
特點
can remove contaminants from various feed water types
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Q-Gard®
高度 × 長度 × 寬度
360 mm × 500 mm × 332 mm
容量
26 g/L ion exchange capacity (NaCl)
相容性
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
運輸包裝
ambient
一般說明
Q-Gard® T3净化滤芯设计用于从含有高淤泥的去离子水进料中去除离子和有机污染物至痕量水平。
该柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。
應用
Q-Gard® T3纯化柱可与Milli-Q® Advantage A10 / Reference系统一起使用。
特點和優勢
  • 原装耗材,用于更换Q-Gard® QGARDT3X1柱过滤器。
  • 通过离子交换,活性炭和深度过滤技术产生不含离子和有机污染物的水。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany