包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Q-Gard®
相容性
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
一般描述
Q-Gard®硼净化滤芯是一种水净化耗材,旨在去除Milli-Q® 系统输送的超纯水中的痕量硼。
应用
建议将Q-Gard® 硼净化滤芯用于需要可靠地降低硼水平的实验室应用,例如ICP-MS。
特点和优势
- 原装耗材,用于更换QGARD00B1 Q-Gard® 柱过滤器。
- 通过离子交换原理去除给水中的微量硼。
- 当由Elix®反渗透、去离子水和蒸馏水供给时,产生无硼水。
法律信息
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany