主要文件
PR0GTL0S1
Milli-Q
Progard® TL1 预处理柱
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components. For use with Elix® and RiOs systems.
别名:
Progard® TL1 预处理柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物料
cartridge (activated carbon)
cartridge
质量水平
特点
removal of large particles and free chlorine from tap water
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Progard®
相容性
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在自来水进至纯水系统之前,可通过Progard® TL1预处理套件预先去除自来水中的大颗粒物、有机化合物和游离氯。这可以保护反渗透(RO)膜免受矿物结垢、有机物污垢和氯氧化的影响。
Progard® TL1预处理套件可确保优化的系统使用寿命和性能。
及时更换耗材是保持系统正常工作的关键。
设计用于Elix ®Large、Elix ®Gulfstream和RiOs Large水纯化系统。
Polyphosphate for anti-scaling protection. Silver-impregnated activated carbon for free chlorine reduction and bacteriostatic protection
应用
去除颗粒、有机物和游离氯,保护反渗透膜。
特点和优势
  • 保护反渗透(RO)膜免受矿物结垢、有机物结垢和氯氧化的影响。
  • 深度过滤介质具有高容量和优化的胶体截留能力。
  • e-Sure RFID标签确保完全可追溯性,并可随时查看包装参数
  • 载银活性炭减少游离氯,并提供抑菌作用。
  • 多磷酸盐可避免结垢,同时不释放离子。
  • 为确保最有效果,建议每6个月更换。
法律信息
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1