主要文件
QPAK00TEX
Milli-Q
QPAK® TEX精制柱
Designed for use with Milli-Q® Direct systems for removal of organic and ionic contaminants down to trace levels, when fed with purified water
别名:
QPAK®纯化柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
质量水平
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
QPAK®
电阻率
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
技术
ion chromatography: suitable
总有机碳(TOC)残留量
<10 ppb
相容性
for use with Milli-Q® Direct
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
QPAK® TEX 精制柱设计用于将纯水中的离子和有机污染物去除至痕量水平。柱由清洁的高纯材料制成,从而最大程度减少可萃取污染物的浸出。与 Milli-Q® Direc系统一起使用。
应用
将离子和有机污染物去除至痕量水平。
特点和优势
  • 原装耗材,用于更换 QPAK® –QPAK00TEX 柱过滤器。
  • e-Sure射频识别(RFID)标签可确保完全可追溯性,并提供包装参数的即时可见性。
  • 采用organex和离子交换树脂。
  • 在线提供质量证书。
法律信息
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany