主要文件
Z104256
PP filter cloth
W 40 in. (102 cm), weight 9 oz
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
polypropylene membrane
roll
描述
permeability factor (PF) activity 25 cfm
無菌
non-sterile
包裝
pkg of 5 m
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
長度 × 寬度
5 m × 40 in. (102 cm)
寬度
40 in. (102 cm)
重量
9 oz
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Suitable for most vacuum filtrations, including the clarification of solutions with charcoal on a bed of filter aid. Impervious to mineral acids and strong bases and insoluble in almost all organic solvents. Glazed on both sides.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)