文件
NY1104700
Millipore
尼龙网滤膜
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
别名:
尼龙膜过滤器,孔径11.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
Nylon membrane
plain filter
white filter
描述
11.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 47 mm diameter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
過濾器直徑
47 mm
厚度
65 μm
孔徑
11.0 μm pore size
6 % porosity
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
尼龙滤膜与众多溶液相容。有两种滤膜可供选用:1)孔径范围为 0.20 到 1.2 µm 的尼龙滤膜,以及 2)网目范围为 5 到 180 µm 的编织网滤膜。
我们的 5 µm 尼龙编织网滤膜(NY054700)常用于汽车工业的清洁度分析。
特点 & 优势:
•孔径范围广
•耐腐蚀性溶剂
应用:
微粒去除和澄清;溶剂过滤;微粒分析;颜料监测;汽车工业清洁度分析
滤器类型:滤网
滤器编码:NY11
應用
  • 收集藻类和细胞
  • 塑料分析
  • 大颗粒过滤
  • 秀丽隐杆线虫和斑马鱼的毒理学和药物筛查
  • 颗粒成像系统的背景过滤器
  • 溶剂预过滤
涂料监测
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13