主要文件
MXSMKFS48
Millipore
Milliflex®预填充培养基板
KF Streptococcus Agar, for fecal bacteria: Streptococcus spp., pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
别名:
KF 链球菌 琼脂培养皿
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
agency
International standards
品質等級
無菌
aseptically filled
形狀
plate (pre-poured agar)
儲存期限
6 mo.
特點
ready-to-use
包裝
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
製造商/商標名
Milliflex Oasis®
顏色
clear purpleslightly opalescent
輸入
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
pH值
7.2±0.2 (25.0 °C)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
fecal bacteria: Streptococcus spp.
應用
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with Milliflex Oasis®
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Milliflex®培养皿为可直接使用琼脂培养基,可与Milliflex®或Milliflex Oasis®系统配合使用,可方便、快速、可靠地进行生物负荷检测。预充琼脂培养皿有助于简化微生物污染检测工作流程,并提供质量保证,避免外源性污染风险。每个平板为3件式组件,包含约10 mL培养基。KF链球菌琼脂设计用于回收各种类型水中存在的 肠球菌 (粪链球菌)。麦芽糖和乳糖是能源,叠氮化钠是选择剂。产酸时溴甲酚紫(指示剂染料)变为黄色,TTC是氧化还原反应指示剂,由于四唑还原为酸性偶氮染料,导致链球菌菌落呈深红色。
應用
预装KF链球菌琼脂的Milliflex®培养皿可用于水、废水和乳制品的生物负载测试和一般微生物分析。广泛应用于制药、化妆品和酿造工业。
規格
美国药典 XXII 微生物限量测试
培養基
KF链球菌
分析報告
目标微生物:粪链球菌
质量控制微生物
粪链球菌 (ATCC 29212)
大肠杆菌 (ATCC 8739) 和产气肠杆菌 (ATCC 49701) 作为阴性对照
链球菌菌落呈红色或粉红色,周围为黄色区
法律資訊
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2