文件
MX1458
Supelco
二甲基亚砜
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
酶委員會索引編號:
200-664-3
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
雜質
≤0.001 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.01%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 87 °C
溶解度
1000 g/L
密度
1.10 g/mL (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
分析報告
AppearanceClear, colorless liquidAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.01% maxTitrable acid0.001meq/g maxWater (H2O)0.1% max
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup