Merck
1.37117
SAFC
二甲基亚砜
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, USP
制药生产
别名:
DMSO, 甲基亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2SO
CAS号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
酶委員會索引編號:
200-664-3
agency
ChP
Ph. Eur.
USP
品質等級
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® EXPERT
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
技術
API processing | polymorph screening: suitable
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
運動黏度
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 87 °C
密度
1.10 g/mL (lit.)
應用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在制剂配制过程中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
二甲基亚砜在外用制剂中用作渗透促进剂,在细胞治疗中用作冷冻保存剂,在抗体药物偶联物生产中用作溶剂。
由于具有较低的微生物和内毒素限值,二甲基亚砜Emprove® Expert尤其适合高风险应用。
注意
在室温下容易过冷并缓慢重融。 固化产品可以通过加热至室温来重新液化,而不会损害产品。
規格
8.0 g/m3(20 °C)
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
访问文档库
商品
Understand how considerations such as DMSO concentrations and freezing techniques are key in the successful implementation of high cell density cryopreservation (HCDC).
Find best practices for using Pellicon® Capsules in ADC processing as well as data from two studies using Pellicon® Capsules and Pellicon® cassettes in the ADC manufacturing process.
相关内容
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
ADC生产的偶联步骤通过稳定的连接子,将高效活性药物成分 (HPAPI) 连接到单克隆抗体上。有效偶联涉及复杂的决策,本页将概述确保偶联成功的服务和产品。