主要文件
MIX0010LB05
Millipore
Mobius® 10 L混合袋组件,铜色
Bronze Mobius® 10L mixer bag
别名:
Mobius® 10L 搅拌袋组件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103801
eCl@ss:
32010600
质量水平
产品线
Mobius®
法律信息
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany