主要文件
MAB1312
Sigma-Aldrich
小鼠抗人IgG4抗体,克隆HP6023,Fc
clone HP6023, Chemicon®, from mouse
别名:
Anti-CD32, Anti-CD32B, Anti-FCG2, Anti-FCGR2, Anti-FCGR2C, Anti-FcGRIIB, Anti-FcRII-c, Anti-FcgammaRIIb, Anti-IGFR2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
HP6023, monoclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG3
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FCGR2B(2213)
特异性
人IgG4 Fc。ELISA特异性:(Hamilton et al., 1987)人IgG亚型1 - 0.08%,人IgG亚型2 - 0.01%,人IgG亚型3 - 0.04%,人IgG亚型4 - 100%,等电聚焦:平均等电点7.7
免疫原
表位:Fc片段
应用
小鼠抗人IgG4抗体(克隆HP6023,Fc)是一种针对人IgG4的抗体,可用于 ELISA、RIA & WB。
研究子类别
片段特异性二抗
研究范畴
二抗&对照抗体
该抗体可在酶联免疫吸附测定、放射免疫测定和EIA亲和免疫印迹中用作人IgG亚型4的捕获抗体和检测抗体(Papadea et al., 1985; Hamilton, et al., 1987)。
最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
联系
替代:411493-200UG
外形
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。0.02M PB + 0.25M NaCl,pH=7.6,含0.1%叠氮化钠。
储存及稳定性
未稀释的等分试样可在2-8°C保存一年。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Katherine A McLaughlin et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(6), 4067-4076 (2009-08-19)
Multiple sclerosis (MS) typically manifests in early to mid adulthood, but there is increasing recognition of pediatric-onset MS, aided by improvements in imaging techniques. The immunological mechanisms of disease are largely unexplored in pediatric-onset MS, in part because studies have
F Brière et al.
The Journal of experimental medicine, 179(2), 757-762 (1994-02-01)
During antigen-induced immune responses, human B cells switch isotype from immunoglobulin M (IgM)-IgD to IgG1-4, IgA1-2, or IgE. In the human, no cytokines have yet been demonstrated to act as switch factors for IgG1, IgG2, and IgG3. In this paper