主要文件
LIF2050
Sigma-Aldrich
小鼠白血病抑制因子
50 µg, mouse recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
别名:
LIF, Differentiation-stimulating Factor, D Factor
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.81
生物来源
mouse
质量水平
方案
>95% (SDS-PAGE)
表单
liquid
比活
≥1 x 10(E8) U/mg
制造商/商品名称
Chemicon®
浓度
100 μg/mL
技术
cell culture | stem cell: suitable
杂质
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
输入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
一般描述
产品来源:mLIF 是使用 pGEX 表达系统在大肠埃希菌中表达的带 GST 的融合蛋白,用凝血酶从 GST 部分裂解,并通过多个 FPLC 步骤进行纯化。
白血病抑制因子(LIF)是一种淋巴样因子,可通过抑制自发分化来促进胚胎干细胞的长期维持。LIF 具有许多其他活性,包括胆碱能神经元分化、干细胞多能性控制、骨骼和脂肪代谢、某些因子依赖性细胞系的有丝分裂,以及在体内对巨核细胞生成的促进。小鼠LIF是一个22 kDa的蛋白质,含有 203 个氨基酸残基。
应用
50 µg,小鼠重组 LIF 蛋白,在大肠埃希菌中表达,适合干细胞培养
QC方案
M1生物测定
1.使用体外半固体琼脂培养物进行M1生物测定,该培养物在1 mL体积的DME(含20%FCS的0.3%琼脂)中含有约300个细胞。
2.加入100 μL样品或mLIF(等渗盐水中5%FCS中的10(E4)单位/mL),一式两份两倍系列稀释至35 mm培养皿。
3.将100μ L 5%FCS的等渗盐水加入到两个对照载玻片上。
4.在37°C、含10%CO2的完全湿润空气中培养7天。
5.对显示分化的菌落数进行评分(注:50单位定义为导致50%菌落分化的活性量)。
研究类别
干细胞研究
单位定义
比活度:50 个单位定义为在 1 mL 琼脂培养物中诱导 50% M1 克隆分化所需的小鼠 LIF 量。
外形
PBS,pH 7.4 和 0.02%吐温20中的液体。 没有添加防腐剂。
储存及稳定性
在 2-8°C 下可保存长达 6-12 个月。应在已添加蛋白质(例如 1%BSA)或吐温20的缓冲液或培养基中进一步稀释。
分析说明
无菌和支原体测试均为阴性。
比活度:小鼠 LIF 的活性取决于诱导小鼠 M1 髓样白血病细胞分化的能力。在该测定法中,小鼠LIF的最低可检测浓度为 0.5 ng/mL
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
标签许可-仅限于研究用途
白血病抑制因子(“ LIF”)受 AMRAD Corporation Ltd. 拥有的美国专利号 5,443,825 和 5,750,654 以及加拿大专利号 1,341,581 和 1,341,469 的保护,并且仅授予 Millipore 用于研究用途。 本产品的使用仅限于研究用途,不得用于任何商业目的,例如使用本产品制作或开发其他研究产品,或将本产品用作研究试剂盒中的组件。 本产品不得在人类中使用或用于任何诊断目的。
购买者可以拒绝接受本标签许可的条件,只需将未开封的产品退回,我们将会全额退还其所支付的购买价。
购买本产品的营利性实体或商业研究实体应在购买后 3 个月内与 Millipore 公司签署单独的商业许可证。未经 Millipore 公司的明确书面许可,并且这些实体未经 Millipore 获得使用本产品的明确许可,研究人员不得将本产品或其衍生物转让给在其他非营利组织进行商业研究的研究人员,也不得转让给营利组织。除此处明确规定外,本产品的受让人无权将本产品或其衍生物转让给任何其他个人或实体。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
商品
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).