主要文件
HVLP09050
Millipore
Durapore® 膜过滤装置, 0.45 µm
Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
别名:
PVDF 膜过滤器,孔径0.45 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物料
PVDF membrane
plain filter
white filter
质量水平
无菌性
non-sterile
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Durapore®
Millipore
参数
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直径
90 mm
过滤器直径
90 mm
厚度
125 μm
重量萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基质
Durapore®
孔径
0.45 μm pore size
70 % porosity
泡点
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Durapore®滤膜流量和呑吐量大,溶出物少,化学相容性广泛。亲水性Durapore膜相对于尼龙、硝酸纤维素或PTFE膜所结合的蛋白要少得多。
特点 &优势
- 可提供多种孔径(亲水性和疏水性都是)来满足您的应用需要
- Durapore膜滤器具有极低的蛋白结合,可降低与您样品的相互作用并将回收率最大化。
滤器类型:筛选过滤
滤器编码:HVLP
应用
澄清过滤生物溶液
其他说明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:实验室一般过滤
  • 设计用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:可将液体通过孔径为0.2 μm(或更小)的膜进行除菌过滤,有效去除包括细菌、霉菌和酵母在内的生物污染物。 如需选择性截留更大的生物污染物,可将液体通过孔径为0.45 μm(或更大)的膜,捕获和支持微生物生长,以便进行后续培养分析。
  • 储存条件:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3