产品名称
乙腈, anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
等级
anhydrous
biotech. grade
质量水平
200
300
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽压
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
方案
≥99.9% (GC)
表单
liquid
自燃温度
973 °F
expl. lim.
16 %
技术
GC/GC: suitable
杂质
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤1 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤10 ppm Water (H2O)
≤2.0 μeq/g Titrable acid
蒸发残留物
≤5 ppm
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
沸点
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
转变温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
紫外吸收
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.08
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 270 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
运输
ambient
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
制备说明
分析说明
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup