主要文件
AP113A
Sigma-Aldrich
山羊抗人IgG抗体,Fc,碱性磷酸酶结合物
Chemicon®, from goat
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物来源
goat
质量水平
偶联物
alkaline phosphatase conjugate
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
免疫球蛋白 G(IgG)是人血清中最丰富的蛋白质之一,成人血液中的正常水平在 8-17 mg/mL 之间。IgG对我们抵抗微生物很重要,而B淋巴细胞产生的分子是我们适应性免疫应答的一部分。IgG 分子具有两个独立的功能;与引起反应的病原体结合,以及募集其他细胞和分子来破坏抗原。IgG 池的变异性是通过体细胞重组产生的,在给定时间点个体的特异性数量估计为 1011 个变异体。
碱性磷酸酶偶联亲和纯化山羊抗人IgG
特异性
基于免疫电泳,该抗体与人IgG的重链反应,但不与大多数人免疫球蛋白的轻链反应。未检测到针对正常人IgM或IgA或针对非免疫球蛋白血清蛋白的抗体,但该抗体可能与其他物种的免疫球蛋白发生交叉反应。
应用
山羊抗人IgG抗体,Fc,碱性磷酸酶偶联物可检测人IgG水平&已发表&,经验证可用于ELISA &WB。
研究子类别
片段特异性二抗
研究范畴
二抗&对照抗体
蛋白质印迹:
可用1:5,000-1:50,000稀释度。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
质量
通过酶联免疫吸附测定进行常规评估。
ELISA:
可用1:5,000-1:50,000稀释度。
联系
替代品:MABN1055
外形
山羊二抗IgG,溶于含有0.01 M Tris HCl、0.25 M NaCl、pH值8.0、15 mg/mL BSA和0.05%叠氮化钠的冻干缓冲液中。
复溶:
用无菌蒸馏水复溶以达到小瓶标签上指示的体积。如果在室温下静置1-2小时后产品未完全澄清,则将其离心。
未纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2–8°C下可稳定保存1年。
复溶后,产品作为未稀释的液体在2–8°C下稳定数周。稀释后请勿使用超过一天。要延长复溶后溶液的保存时间,请添加等体积的甘油(ACS级或更高级别),使甘油的最终浓度达到 50%,然后以未稀释的等分试样置于 -20°C 下可保存长达 12 个月。请注意,添加甘油后,蛋白质(和缓冲盐)的浓度将降至原浓度的一半。应避免反复冻/融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
LINGO-1, a transmembrane signaling protein, inhibits oligodendrocyte differentiation and myelination through intercellular self-interactions.
Jepson, S; Vought, B; Gross, CH; Gan, L; Austen, D; Frantz, JD; Zwahlen, J; Lowe et al.
The Journal of Biological Chemistry null