主要文件
A9544
Sigma-Aldrich
抗 人 IgG(Fc 特异性)-碱性磷酸酶 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Anti Human Igg, Anti-Human IgG Antibody - Anti-Human IgG (Fc specific)-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat, Anti-Human Igg, anti human IgG antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
goat
偶联物
alkaline phosphatase conjugate
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
技术
direct ELISA: 1:55,000
dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
人IgG是糖蛋白抗体,含有两条相等的轻链和一对相同的重链。IgG具有四种不同亚型,范围从IgG1到IgG4。免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。IgG通常是单体。IgG抗体亚型是免疫系统中最丰富的血清免疫球蛋白。大约70%的总免疫球蛋白由IgG组成。免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。抗人IgG(Fc特异性)-碱性磷酸酶抗体对人IgG和人IgG Fc片段具有特异性。该产品与人IgG、Fab片段、轻链、IgA和IgM没有反应性。此外,该抗体不与小鼠和大鼠IgG结合。山羊抗人IgG通过与0.2%戊二醛的蛋白质交联与碱性磷酸酶结合。
特异性
通过 ELISA 偶联前测定抗人 IgG 的特异性。结合物对人 IgG 和人 IgG(Fc 片段)具有特异性。还通过 ELISA 测定抗体偶联物的交叉反应性。偶联物与人 IgG、Fab 片段、人轻链、人 IgA、人 IgM 或小鼠 IgG 和大鼠 IgG 均无反应性。
结合人 IgG;不与其他人 IgG 结合。
利用小鼠或大鼠样本,减少了背景干扰。
免疫原
人 IgG(Fc 片段)
应用
抗人IgG(Fc特异性)-碱性磷酸酶抗体适用于ELISA和蛋白质印迹,稀释比例为1:5000。该产品也可用于斑点印迹(1:40,000)和免疫组化(1:150,使用福尔马林进行固定、石蜡包埋切片)。
抗人 IgG(Fc 特异性)-碱性磷酸酶抗体可用于
  • 定量夹心 ELISA(酶联免疫吸附测定)
  • α-GalC ELISA
  • ELISA 测定
  • IgG 亚类 ELISA
用碱性磷酸酶结合的山羊抗人 Fc 特异性抗体作为第二抗体,孵育 30 分钟,在人血小板洗脱液上进行修饰的单克隆抗体特异性固定血小板抗原 (MAIPA) 测定。
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)可调节对过敏和致病性感染的免疫反应。IgG还与补体结合和自身免疫疾病有关。免疫球蛋白G(IgG)主要参与II型和III型超敏反应。
外形
0.05 MTris (pH 8.0) 溶液,含 1%BSA、1 mM MgCl 2 和 15 mM 叠氮化钠
储存及稳定性
2-8°C 保存,切勿冷冻。
其他说明
与小鼠和大鼠 IgG 无交叉反应。
应通过滴定法测定工作稀释液。由于测定系统的差异,这些滴度可能无法反映用户实际工作稀释液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Wanwisa Dejnirattisai et al.
Nature immunology, 17(9), 1102-1108 (2016-06-25)
Zika virus (ZIKV) was discovered in 1947 and was thought to lead to relatively mild disease. The recent explosive outbreak of ZIKV in South America has led to widespread concern, with reports of neurological sequelae ranging from Guillain Barré syndrome
A Juhász et al.
Journal of medical virology, 64(4), 526-530 (2001-07-27)
Sera of blood donors were investigated by a peptide ELISA and indirect immunofluorescence assay to assess the prevalence of HHV-8 infection in the Hungarian population. A 14 amino acid long synthetic oligopeptide from the carboxyterminus of orf65/small virus capsid antigen
G Puntoriero et al.
The EMBO journal, 17(13), 3521-3533 (1998-07-03)
The hypervariable region 1 (HVR1) of the putative envelope protein E2 of hepatitis C virus (HCV) is the most variable antigenic fragment in the whole viral genome and is mainly responsible for the large inter-and intra-individual heterogeneity of the infecting
Ming Hou et al.
European journal of haematology, 70(6), 353-357 (2003-05-21)
The treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) is difficult in those unresponsive to corticosteroids and/or splenectomy. We attempted to induce durable response in 21 patients with refractory ITP by applying mycophenolate mofetil (MMF) (1.5-2.0 g/d), a novel immunosuppressive agent.
Cross-reactive phage-displayed mimotopes lead to the discovery of mimicry between HSV-1 and a brain-specific protein.
Cortese I, et al.
Journal of Neuroimmunology, 113(1), 119-128 (2001)