主要文件
AB5745
Sigma-Aldrich
抗视蛋白抗体,红色/绿色
Chemicon®, from chicken
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
chicken
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
rat, mouse
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
特异性
其他物种尚未经过测试。预计该抗体也将与斑胸草雀反应。
识别视蛋白(红、绿)。该抗体与40 kDa左右的蛋白反应。
免疫原
来自小鼠绿视蛋白和斑胸草雀红视蛋白的合成肽。
应用
使用经验证可用于ELISA & WB的该抗视蛋白抗体检测视蛋白(红、绿)。
免疫印迹:1:500-1:2,000,小鼠脑提取物中。为了最大程度减少背景染色,建议在稀释和清洗溶液中加入较高含量的去污剂(吐温20)。
免疫组化:未检验。建议您在1:50-1:1,000下使用抗体。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
感官 & PNS
研究类别
神经科学
外形
亲和纯化的免疫球蛋白。 含0.02%叠氮化钠的PBS液体。
储存及稳定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。应避免反复冻/融循环。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Patrick W Keeley et al.
Developmental biology, 394(2), 191-196 (2014-08-30)
Programmed cell death contributes to the histogenesis of the nervous system, and is believed to be modulated through the sustaining effects of afferents and targets during the period of synaptogenesis. Cone bipolar cells undergo programmed cell death during development, and
Huirong Li et al.
Molecular neurodegeneration, 16(1), 16-16 (2021-03-12)
Oxidative stress is a common cause of neurodegeneration and plays a central role in retinal degenerative diseases. Heme oxygenase-1 (HMOX1) is a redox-regulated enzyme that is induced in neurodegenerative diseases and acts against oxidative stress but can also promote cell