主要文件
SAB5701416
Sigma-Aldrich
Anti-Pan Acetyl-Lysine antibody produced in rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit
质量水平
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
liquid
种属反应性
human, mouse
浓度
3.93 mg/mL
技术
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
acetylation (Lys)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing acetylated K.
外形
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)