文件
06-933
Sigma-Aldrich
抗乙酰赖氨酸抗体
serum, Upstate®
别名:
Acetylated Lysine Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
vertebrates
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
acetylation (Lys)
基因資訊
human ... CECR2(27443)
一般說明
在细胞核中,DNA紧密堆积在核小体中,从而产生对DNA过程(例如转录)高度抑制的环境。蛋白质中赖氨酸残基的乙酰化已成为细胞克服这种抑制作用的重要机制。非组蛋白(例如转录因子)以及组蛋白的乙酰化似乎参与了该过程。乙酰化可能导致离散染色质域内的结构转变以及特定信号传导。乙酰化在细胞内信号传导中的作用已从保守的溴结构域与乙酰化肽的结合中推断出来。此外,最近的发现表明,溴结构域/乙酰化赖氨酸识别可以在许多细胞过程(例如染色质重塑和转录激活)中充当蛋白质-蛋白质相互作用的调节机制。
特異性
含有乙酰赖氨酸的蛋白质,包括组蛋白,来自丁酸钠或曲古抑菌素A处理的细胞,在体外被p300或PCAF乙酰化的p53和化学乙酰化的BSA。
预计具有广泛的物种反应性。
免疫原
化学乙酰化抗原的混合物。
應用
免疫沉淀:5 μg先前批次已对体外乙酰化重组p300进行了免疫沉淀。
蛋白质印迹分析:先前批次抗体的1:1000稀释液检测到:
•曲古抑菌素A(5 μM)处理的Cos-1细胞的RIPA裂解液中的乙酰化组蛋白和较小程度的其他蛋白质。曲古抑菌素A(一种脱乙酰基酶的抑制剂)也用于增加乙酰化组蛋白的水平。(B组)。
•GST-p53(100 ng)在体外用重组p300或PCAF乙酰化。(C组)。
抗乙酰化赖氨酸抗体是一种高质量的兔多克隆抗体,用于检测乙酰化赖氨酸,&已在WB & IP中得到验证。
研究子类别
染色质生物学
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对丁酸钠处理的HeLa细胞的酸提取蛋白、化学乙酰化BSA、乙酰化组蛋白以及经曲古抑菌素A处理的Cos-1细胞裂解液中的其他蛋白(程度较低)进行评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1000-1:2000稀释液检测到:
•丁酸钠(5 mM)处理的HeLa细胞的酸提取蛋白中的乙酰化组蛋白。丁酸钠是脱乙酰基酶的抑制剂,用于增加乙酰化组蛋白的水平。(A组)。
•斑点印迹分析中的化学乙酰化BSA(10 ng)。
標靶描述
取决于能检测到的赖氨酸乙酰化蛋白的分子量。
外觀
含0.05%叠氮化钠和30%甘油的兔IgG血清。
抗血清
儲存和穩定性
自收到之日起可稳定保存1年。
分析報告
对照
经TSA处理的HeLa和NIH/3T3细胞,骨肉瘤组织。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Antibodies immobilized as arrays to profile protein post-translational modifications in mammalian cells.
Ivanov, SS; Chung, AS; Yuan, ZL; Guan, YJ; Sachs, KV; Reichner, JS; Chin, YE
Molecular and Cellular Proteomics null
Myc overexpression brings out unexpected antiapoptotic effects of miR-34a.
Sotillo, E; Laver, T; Mellert, H; Schelter, JM; Cleary, MA; McMahon, S; Thomas-Tikhonenko, A
Oncogene null
Cell cycle-dependent acetylation of Rb2/p130 in NIH3T3 cells.
Schwarze, F; Meraner, J; Lechner, M; Loidl, A; Stasyk, T; Laich, A; Loidl, P
Oncogene null
Identifying acetylated proteins in mitosis.
Carol Chuang,Li-Yuan Yu-Lee
Methods in Molecular Biology null
Multiple roles for acetylation in the interaction of p300 HAT with ATF-2.
Karanam, B; Wang, L; Wang, D; Liu, X; Marmorstein, R; Cotter, R; Cole, PA
Biochemistry null