文件
8.55015
Sigma-Aldrich
氨基PEGA树脂
Novabiochem®
别名:
氨基PEGA树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
PEGA
形狀
beads
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
一般說明
PEGA树脂由二甲基丙烯酰胺和单-2-丙烯酰胺基丙-1-基[2-氨基丙-1-基] 聚乙二醇与双2-丙烯酰胺基丙-1-基聚乙二醇交联而成。这些支持物在多种溶剂中广泛溶胀,并且可渗透高达35 kD的大分子,使其非常适合组合文库的制备、亲和纯化和树脂上酶分析。有关这些树脂在SPPS 和 SPOS 的应用,请见 [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]。注:提供的PEGA树脂溶胀在乙醇中,1g干燥树脂相当于约15mL溶胀树脂。由于PEGA树脂的珠子在收缩或干燥时变得非常粘并且容易损坏,因此最好在溶胀状态下处理。使用时,应称取适量溶胀树脂至反应容器中,并通过用适当溶剂或溶剂混合物大量洗涤除去任何残留的乙醇。肽组装后,应将树脂用DCM洗涤并转移到裂解容器中。过量的 DCM 可在真空环境下,并用 TFA 混合物处理收缩的树脂除去。溶胀树脂的特性、它的坚固性和高渗透性使其能够在间歇式和连续流动合成装置中使用。
相关方案和计数文章
肽合成用树脂的上样方案 参考文献
参考文献
[1] M. Meldal, et al. (1992) Tetrahedron Lett., 33, 3077.
[2] F. I. Auzanneau, et al. (1994) J. Peptide Sci., 1, 31.
[3] M. Meldal in ′Peptides 1992, Proc. 22nd European Peptide Symposium′, C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp.61.
[4] M. Meldal, et al. in ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 3rd International Symposium′, R. Epton (Eds), Mayflower Worldwide, Birmingham, 1994, pp. 259.
[5] M. Meldal, et al. (1993) Int. J. Peptide Protein Res., 41, 250.
[6] M. Meldal, et al. (1994) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 849.
[7] M. Meldal, et al. (1994) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 91, 3314.
[8] M. Renil, et al. (1998) J. Peptide Sci., 4, 195.
[9] J. C. Spetzler, et al. (1998) J. Peptide Sci., 4,128.
[10] M. Meldal, et al. (1998) J. Peptide Sci., 4 ,83.
[11] J. A. Camarero, et al. (1998) J. Peptide Res., 51, 303.
[12] J. A. Camarero, et al. (2000) Lett.Pept. Sci., 7,17.
[13] O. Melnyk, et al. (2001) J. Org.Chem., 66, 4153.
[14] J. Buchardt, et al. (2000) J. Comb.Chem., 2, 624.
[15] J. F. Tolberg, et al. (2002) J. Org.Chem., 67, 4143.
[16] J. Bondebjerg, et al. (2002) J. Am. Chem. Soc., 124, 11046.
[17] J. Tulla-Puche, et al. (2004) J. Org.Chem., 69, 4101.
[18] S. Aggarwal, et al. (2005) Biomaterials, 26, 6077.
應用
  • 基于荧光的三种模型蛋白酶的荧光染色检测:讨论了使用氨基 PEGA 树脂与骨架酰胺连接体(BAL)修饰,开发用于基于荧光检测的固体支持结合探针。(Milicevic & Hlavác, 2021)。
  • 将环糊精酸附着到 PEGA 树脂上,并研究其与环糊精酸的结合力。利用荧光显微镜研究环糊精与氨基PEGA树脂的结合,并评价它们的结合相互作用。(Langhorn et al., 2021)。
聯結
替代品:01-64-0100
分析報告
颜色(目视检查):白色至黄色至米黄色
物质外观(目视检查):微珠
负载量(由Fmoc-Leu装载树脂的取代测定):0.30 - 0.50 mmol/g
溶胀体积(在DMF中):批次特定结果
溶胀体积(在水中):批次特定结果
干树脂%:批次特定结果
树脂在乙醇中溶胀。50 - 100目
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
商品
Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.