产品线
NovaPEG
Novabiochem®
表单
beads
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
制造商/商品名称
Novabiochem®
应用
peptide synthesis
官能团
amine
储存温度
2-8°C
一般描述
一种优异的酸不稳定树脂,可用于肽酰胺的连续流动和分批Fmoc SPPS。该树脂是通过将NovaPEG氨基树脂与修饰的Rink连接基衍生化而制备的。该载体在广泛的溶剂中具有优异的溶胀性能,包括水、MeCN、MeOH、DCM、DMF、THF和甲苯。在比较研究中,发现该树脂在疏水性肽的合成中比基于聚苯乙烯的载体具有更好的结果。高亲水性也有利于以one-bead-one-peptide文库进行树脂上的免疫测定 [1].
相关实验方案和激素文章
肽合成树脂上样实验方案
相关实验方案和激素文章
肽合成树脂上样实验方案
联系
替代品:01-64-0473
分析说明
颜色(目视检查):白色至浅黄色至米黄色
物质外观(目视检查):微珠
负载量(由Fmoc-Leu装载树脂的取代测定):0.30 - 0.60 mmol/g
TNBS检验:符合检验
溶胀体积(在DMF中):批次特定结果
PEG基树脂;35-100目
物质外观(目视检查):微珠
负载量(由Fmoc-Leu装载树脂的取代测定):0.30 - 0.60 mmol/g
TNBS检验:符合检验
溶胀体积(在DMF中):批次特定结果
PEG基树脂;35-100目
法律信息
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
实验方案
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.