分子量
average Mn ~468
包含
250 ppm MEHQ as inhibitor
组成
EO/phenol, 1.5
折射率
n20/D 1.545
密度
1.146 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
OCCO.OC(=O)C=C.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C3H4O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
HGARWRTUWINPJC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
双酚A乙氧基二丙烯酸酯是一种交联单体,可用于改善聚合物体系的力学性能。它主要用于形成可用于电化学应用的固体聚合物基电解质。
应用
- 紫外线辐射激活的可拆卸丙烯酸压敏胶粘剂:详细介绍了通过BADGE和AA的缩合反应制备双酚A乙氧基化二丙烯酸酯,用于粘合剂应用(Chu等人,2014年)。
- 基于双酚A二丙烯酸酯的形状记忆聚合物的热机械性能和形状记忆行为:该研究分析了基于双酚A二丙烯酸酯和BAEDA的聚合物的形状记忆特性(Santiago等人,2016年)。
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
A study of cross-linked PEO gel polymer electrolytes using bisphenol A ethoxylate diacrylate: ionic conductivity and mechanical properties
Kang Y, et al.
Journal of Power Sources, 119(3), 432-437 (2003)
Synthesis of clay nanocomposite materials by light-induced crosslinking polymerization
Benfarhi S, et al.
European Polymer Journal, 40(3), 493-501 (2004)