主要文件
8.43946
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
for synthesis
别名:
Ethyl 3-ethoxypropionate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O3
CAS号:
分子量:
146.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
212-112-9
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
2.0 hPa ( 25 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
377 °C
效能
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
沸点
166 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
转变温度
flash point 58 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CCC(=O)OCC)CC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.945 - 0.950
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
136.4 °F
闪点(°C)
58 °C