主要文件
8.18532
Sigma-Aldrich
丙二醇甲醚醋酸酯
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methyl-phenol) for synthesis
别名:
丙二醇甲醚醋酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOCH(CH3)CH2OCH3
CAS号:
分子量:
132.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
203-603-9
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
3.1 hPa ( 20 °C)
方案
≥96.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
315 °C
expl. lim.
1.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
沸点
145-147 °C/1013 hPa
mp
-67 °C
转变温度
flash point 45 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(CC(OC(=O)C)C)C
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 96.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.966 - 0.969
2-甲氧基-1-丙醇乙酸酯(GC,面积%): ≤ 3.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
113.0 °F
闪点(°C)
45 °C