主要文件
8.21141
Sigma-Aldrich
磷酸三乙酯
for synthesis
别名:
磷酸三乙酯, 磷酸三乙酯,TEP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)3PO
CAS号:
分子量:
182.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
201-114-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
480 °C
效力
1165 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-10 % (v/v)
pH值
7 (20 °C in H2O)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
轉變溫度
flash point 130 °C
溶解度
500 g/L (slow decomposition)
密度
1.069 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[P](=O)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量(GC, area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.068 - 1.069
鉴定(IR):通过测试
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
239.0 °F - closed cup
閃點(°C)
115 °C - closed cup