主要文件
8.22285
Sigma-Aldrich
亚硝酸钠
cryst. for synthesis
别名:
亚硝酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
NNaO2
CAS号:
分子量:
69.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-555-9
NACRES:
NA.22
溶解度:
820 g/L
品質等級
效力
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
溶解度
820 g/L
密度
2.1 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1200 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3