主要文件
8.22338
Sigma-Aldrich
对氨基苯磺酸
for synthesis
别名:
对氨基苯磺酸, 4-氨基苯磺酸,苯胺-4-磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NO3S
CAS号:
分子量:
173.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
204-482-5
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
方案
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
表单
solid
自燃温度
>400 °C
效能
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
溶解性
water: 10 g/L at 20 °C
密度
1.485 g/cm3 at 25 °C
堆积密度
620 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(酸量滴定,以无水物质计算): ≥ 99.0 %
干燥失重(110 °C 2h): ≤ 2.0 %
鉴别(IR):符合检验
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1