Merck
242780
Sigma-Aldrich
氨基磺酸
reagent grade, 98%
别名:
磺酰胺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2SO3H
CAS号:
分子量:
97.09
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
reagent grade
品質等級
化驗
98%
形狀
powder or crystals
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: 213 g/L at 20 °C
water: 470 g/L at 80 °C
密度
2.151 g/cm3 at 25 °C
SMILES 字串
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CA1(759) , CA2(760)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氨基磺酸 (H2NSO3H) 是强有机酸。其以两性离子形式和中性形式存在。两性离子形式比中性形式更稳定。
在酸性条件下,氨基磺酸/锌粉将硝酸盐还原为氮气的能力已被用于反硝化富含硝酸盐的废水。
應用
氨基磺酸 (H 2 NSO 3 H) 可用于以下研究:
  • 作为催化剂合成芳基-14H-二苯并[a.j]氧杂蒽。
  • 作为干燥乙腈中酮肟催化Beckmann重排的绿色催化剂。
  • 在铱催化的烯丙醇伯烯丙基胺的直接合成中,作为氮源以及羟基的原位活化剂。
  • 多取代喹诺酮的合成。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Denitrification of simulated nitrate-rich wastewater using sulfamic acid and zinc scrap.
Jang JH, et al.
Chemical Papers, 65(4), 437-446 (2011)
Solvent effects. 2. Medium effect on the structure, energy, charge density, and vibrational frequencies of sulfamic acid.
Wong MW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(2), 523-529 (1992)
Sulfamic acid: a novel and efficient catalyst for the synthesis of aryl-14H-dibenzo [a. j] xanthenes under conventional heating and microwave irradiation.
Rajitha B, et al.
Tetrahedron Letters, 46(50), 8691-8693 (2005)
Sulfamic acid: an efficient, cost-effective and recyclable solid acid catalyst for the Friedlander quinoline synthesis.
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 46(42, 7249-7253 (2005)
Iridium-catalyzed synthesis of primary allylic amines from allylic alcohols: sulfamic acid as ammonia equivalent.
Christian Defieber et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(17), 3139-3143 (2007-03-14)