主要文件
8.20493
Sigma-Aldrich
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
别名:
Formaldehyde dimethyl acetal, Formal, Methylal, Dimethoxymethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2(OCH3)2
CAS号:
分子量:
76.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
203-714-2
蒸汽壓力
440 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
235 °C
效力
6653 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-17.6 % (v/v)
bp
43 °C/1013 hPa
mp
-105 °C
轉變溫度
flash point -18 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Methanol (GC, area%): ≤ 0.50 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.858 - 0.862
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup