Merck
47649
Sigma-Aldrich
二甲醇缩甲醛
for Grignard reactions, ≥99.0% (GC)
别名:
二甲氧基甲烷, 甲缩醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2(OCH3)2
CAS号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1697025
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (GC)
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
雜質
≤0.2% water
密度
0.860 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二甲醇缩甲醛(FDA、FDMA、FADMA、二甲氧基甲烷、DMM、甲缩醛)是一种可生物降解的 二甲缩醛。它通过用酸性催化剂进行甲醛和甲醇的缩合反应合成。它具有两亲性、低粘度、低表面张力和低沸点。它是一种易燃、高挥发性溶剂,具有极好的溶解能力。有报告称:它能通过碱性甲醇中的阳极甲氧基化作用生成原甲酸三甲酯。
應用
二甲醇缩甲醛可用于以下研究:
  • 甲氧甲基醚(MOM)合成。
  • 作为形成微孔聚合物的外部交联剂。
  • 用于扫描电子显微镜检查 (SEM) 的生物样本的脱水。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
Calceolariaceae: floral development and systematic implications.
Mayr EM and Weber A.
American Journal of Botany, 93(3), 327-343 (2006)
A new strategy to microporous polymers: knitting rigid aromatic building blocks by external cross-linker.
Li B, et al.
Macromolecules, 44(8), 2410-2414 (2011)
An efficient protocol for the preparation of MOM ethers and their deprotection using zirconium (IV) chloride.
Sharma GVM, et al.
Tetrahedron Letters, 45(50), 9229-9232 (2004)
Scandium trifluoromethanesulfonate as a recyclable catalyst for efficient methoxymethylation of alcohols.
Karimi B and Ma'mani L.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6051-6053 (2003)
Highly efficient and selective methoxymethylation of alcohols and phenols catalyzed by high-valent tin (IV) porphyrin.
Gharaati S, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(9), 1995-2000 (2010)