等級
for molecular biology
品質等級
蒸汽密度
1.03 (vs air)
蒸汽壓力
52 mmHg ( 37 °C)
產品線
BioReagent
形狀
liquid
自燃溫度
572 °F
包含
~10% methanol as stabilizer
濃度
≥36.0% in H2O (T)
36.0-38.0% (aldehyde method)
技術
electrophoresis: suitable
雜質
≤0.03% free acid (as HCOOH)
燃燒殘留物
≤0.05% (as SO4)
pH值
2.8-4.0
密度
1.09 g/mL at 20 °C
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/mL
&lambda ;
2 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
適合性
in accordance for electrophoresis of RNA in agarose gels
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI 密鑰
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
它是一种脂肪族醛,在工业上广泛用于合成几种化学品,如三聚氰胺甲醛、脲醛、酚甲醛和工业树脂、多聚甲醛、多元醇、螯合剂、缓释肥料、1,4-丁二醇和六亚甲基四胺。
應用
- RNA分子的变性和分离
- 抗菌治疗
- 细胞固定
- 人精原干细胞移植(SSCT)的固定。
- 在染色质免疫沉淀过程中交联T细胞急性淋巴细胞白血病蛋白/DNA复合体。
- 斑马鱼幼体中性粒细胞染色固定。
注意
原則
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
133.0 °F - closed cup
閃點(°C)
56.11 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
可生成组织和干细胞来源3D脑、胃肠道、肺和癌症肿瘤类器官模型的类器官培养产品。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.