主要文件
8.18165
Sigma-Aldrich
ß-Nitrostyrene
for synthesis
别名:
ß-Nitrostyrene, ω-Nitrostyrene, (1-Nitro-2-phenyl)ethylene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NO2
CAS号:
分子量:
149.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352102
EC索引号:
203-066-0
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
自燃温度
250 °C
沸点
250-260 °C
mp
54-57 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
InChI key
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available