About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Cl
CAS号:
分子量:
112.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
203-628-5
NACRES:
NA.21
推荐产品
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
12 hPa ( 20 °C)
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
590 °C
效能
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C)
沸点
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
转变温度
flash point 27 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Water (K. F.): ≤ 0.03 %
Free acid: ≤ 0.0002 meq/ml
Free alkali: ≤ 0.0002 meq/ml
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Water (K. F.): ≤ 0.03 %
Free acid: ≤ 0.0002 meq/ml
Free alkali: ≤ 0.0002 meq/ml
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
80.6 °F
闪点(°C)
27 °C