About This Item
线性分子式:
HCOOH
CAS号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-579-1
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽密度
1.6 (vs air)
蒸汽压
44.8 mmHg ( 20 °C)
方案
≥99% (acidimetric)
表单
liquid
自燃温度
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v)
57 %
反应适用性
reagent type: reductant
技术
electrophoresis: suitable
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
pH值(酸碱度)
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
沸点
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
转变温度
flash point 49.5 °C
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 大气意义:深度说明甲酸在大气中的大量、广泛来源,它影响降水化学和酸度(Millet et al., 2015)。
- 可持续生产:说明甲酸的可持续生产,以及它贯通能源和化工行业的桥梁作用(Bulushev & Ross, 2018)。
- 氢能载体:甲酸可用作储氢介质,适于低碳能源应用(Singh et al., 2016)。
分析说明
含量(酸度): ≥ 99.0 %
密度(d 20 °C/4 °C):1.218 - 1.221
同一性(IR):通过测试
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
密度(d 20 °C/4 °C):1.218 - 1.221
同一性(IR):通过测试
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
121.1 °F - closed cup
闪点(°C)
49.5 °C - closed cup
实验方案
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.