主要文件
8.01791
Sigma-Aldrich
氯苯
for synthesis
别名:
氯苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Cl
CAS号:
分子量:
112.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
203-628-5
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
12 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
590 °C
效能
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C)
沸点
132 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
转变温度
flash point 27 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氯苯是一种可燃的无色芳香化合物。在各种行业中,氯苯主要用作溶剂、脱脂剂和化学中间体。
应用
氯苯可用作以下反应的溶剂:
  • 通过聚氨酯预聚物的界面聚合制备聚氨酯-异佛尔酮二异氰酸酯微胶囊
  • 制备用于有机太阳能电池的新供体分子 LGC-D073,其含有一个核(咔唑)、一个π-连接子(DPP)和一个 罗丹宁末端单元。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.105 - 1.107
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
80.6 °F
闪点(°C)
27 °C
访问文档库
Carbazole and rhodanine based donor molecule with improved processability for high performance organic photovoltaics
Nho S, et al.
Dyes and Pigments, 151, 272-278 (2018)
Preparation of polyurethane microcapsules with different polyols component for encapsulation of isophorone diisocyanate healing agent
Kardar P
Progress in Organic Coatings, 89, 271-276 (2015)