文件
8.06061
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl acetate
for synthesis
别名:
2-Methoxyethyl acetate, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, O-Methyl glycol acetate, 3-Oxabutyl acetate, Acetic acid 2-methoxyethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O3
CAS号:
分子量:
118.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-772-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
4.7 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
380 °C (DIN 51794)
效力
2900 mg/kg LD50, oral (Rat)
5303 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-8.8 % (v/v)
bp
144-145 °C/1013 hPa
mp
-65 °C
轉變溫度
flash point 46 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.004 - 1.007
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup