蒸汽密度
1.55 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.2% (N)
形狀
liquid
自燃溫度
932 °F
效力
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-19.0 % (v/v)
技術
hybridization: suitable
雜質
≤0.005% Sulfated ash (600 °C)
≤0.02% Formic acid
≤0.1% Ammonium Formate
≤0.1% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm Cd (Cadmium)
≤1 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Cu (Copper)
顏色
clear
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
pH值
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 175 °C
密度
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Fe: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Zn: ≤1 ppm
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI 密鑰
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
鉴别(IR):通过测试
外观:无色透明液体。
颜色(APHA): ≤ 10 APHA
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.132 - 1.135
凝固点:2.0 - 3.0 °C
沸点(2 kPa):约103
氯化物(Cl): ≤ 1 ppm
Cd(镉): ≤ 1 ppm
Cu(铜): ≤ 1 ppm
Fe(铁): ≤ 1 ppm
Pb(铅): ≤ 1 ppm
Zn(锌): ≤ 1 ppm
甲酸: ≤ 0.02 %
甲酸铵: ≤ 0.1 %
硫酸灰分(600 °C): ≤ 0.005 %
水(基于卡尔费休法测定): ≤ 0.1 %
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
305.6 °F
閃點(°C)
152 °C
其他客户在看
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Working techniques for different foodstuffs and complex matrices, emphasizing the use of solubilisers for slow-dissolving substances.
Summary application report for analysis of moisture in silica gel
Summary application report for analysis of moisture in Confectionery
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.