產品線
ReagentPlus®
品質等級
化驗
99%
expl. lim.
8 % (lit.)
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
mp
-25 °C (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES 字串
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二甘醇单乙醚乙酸酯[2-(2-乙氧基乙氧基)乙酸乙酯]是一种高沸点吸收剂。它有助于提高CO2的溶解度,因为它富含羰基和醚基。
應用
- T=(288.15 ~ 318.15) K时二甘醇单乙醚+丙二醇的声速和密度:该研究为设计涉及二甘醇单乙醚(卡必醇)的工程系统提供了至关重要的热物理数据(M Barzegar Jalali, A Jouyban, H Shekari, 2020)。
- 水、二乙二醇单乙醚乙酸酯和甲烷的水合物平衡条件:讨论了二甘醇单乙醚醋酸酯对水合物形成的影响,这对于能源和环境工程的应用至关重要(M Kida, M Watanabe, Y Jin, Y Konno, 2016)。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Solubilities of CO2 capture absorbents 2-ethoxyethyl ether, 2-butoxyethyl acetate and 2-(2-ethoxyethoxy) ethyl acetate.
Li Y, et al.
Fluid Phase Equilibria, 370, 1-7 (2014)